Merck
44977
DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[3-(1,3-Diethylhexahydro-4,6-dioxo-2-thioxo-5-pyrimidinyl)-2-propen-1-ylidene]-1,3-diethyldihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, Bis(1,3-diethylthiobarbituric acid)trimethine oxonol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24N4O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.55
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-325-5
Beilstein/REAXYS Number:
1232950
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
fluorescence
λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO
suitability
complies for Infrared spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(=O)C(\C=C\C=C2\C(=O)N(CC)C(=S)N(CC)C2=O)C(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C19H24N4O4S2/c1-5-20-14(24)12(15(25)21(6-2)18(20)28)10-9-11-13-16(26)22(7-3)19(29)23(8-4)17(13)27/h9-12H,5-8H2,1-4H3/b10-9+
InChI key
VJYNRXFXHKIGLT-MDZDMXLPSA-N
Application
DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe is used for single-cell fluorescence imaging of transmembrane conductance and potential change.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)