42232
Nonyl-β-D-thioglucoside
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
n-Nonyl β-D-thioglucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
solid
pH
5-8
Conducibilità
≤40 μS/cm (0.05% in methanol:water (1:1))
Solubilità
methanol: water (1:1): 0.05%, clear, colorless
Assorbimento
≤0.1 at 340 nm
≤0.2 at 280 nm
≤0.25 at 260 nm
Stringa SMILE
CCCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H30O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-21-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)20-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
HICSQFRUQXWIGI-QMIVOQANSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3