Vai a
42002
Sulfo-N-succinimidyl 4-maleimidobutyrate sodium salt
~90%
Sinonimo/i:
4-Maleimidobutyric acid sulfo-N-succinimidyl ester sodium salt, N-(γ-Maleimidobutyryloxy)sulfosuccinimide sodium salt, Sulfo-GMBS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
119,00 €
89,25 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
475,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11N2NaO9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
89,25 €
Prezzo di listino119,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~90%
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: linker
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCC(ON2C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O9S.Na/c15-8-3-4-9(16)13(8)5-1-2-11(18)23-14-10(17)6-7(12(14)19)24(20,21)22;/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
ULARYIUTHAWJMU-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for amine-to-thiol cross-linking
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8942656485M3885
MES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3885
MES
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
~90%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
400
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 risposta
    1. This product is tested for purity only. The impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet to view the test performed on this product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/327/726/42002-BULK-F.pdf.