Documenti fondamentali
41494
Sigma-Aldrich
0.1 M HEPES pH 7.0 − 30% PEG 6000 solution
Sinonimo/i:
PEG Grid Screening Solution 40/Kit-No 36436
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
Densità
1.06 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5