Vai a
358657
3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
99%
Sinonimo/i:
N-(3-Maleimidopropionyloxy)succinimide, N-Maleoyl-β-alanine N′-hydroxysuccinimide ester, N-Maleoyl-β-alanine N-hydroxysuccinimide ester, N-Succinimidyl 3-maleimidopropionate, BMPS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
91,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.21
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1492578
Assay:
99%
Form:
powder
91,50 €
Prezzo di listino122,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
mp
168-170 °C (lit.)
functional group
NHS ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2
InChI key
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
631796317563177
description
99%
description
≥98.5% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
168-170 °C (lit.)
mp
167-171 °C
mp
123-129 °C
mp
70-73 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)