3514-05A
Human Carotid Artery Smooth Muscle Cells: HCtASMC, adult
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human carotid artery (normal)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
23
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
stroke; cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Human Carotid Artery Smooth Muscle Cells (HCtASMC) provide a useful in vitro system to study all aspects of cardiovascular function and disease, especially those related to mechanisms of hyperplasia and hypertrophy of intimal smooth muscle cells leading to vascular occlusion in atherosclerosis and stent restenosis.Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Nota sulla preparazione
- 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 10 doublings
Mantenimento delle subcolture
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)