Vai a
33484
1,8-Diazafluoren-9-one
Sinonimo/i:
Cyclopenta[1,2-b:4,3-b’]dipyridin-9-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
182,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
558,00 €
390,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
134499
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
mp
229-233 °C
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear
fluorescence
λex 470 nm; λem 570 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ncccc2-c3cccnc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-9-7(3-1-5-12-9)8-4-2-6-13-10(8)11/h1-6H
InChI key
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,8-Diazafluoren-9-one (DFO) is used in forensic science to detect latent fingerprints on paper and other materials. DFO forms highly fluorescent derivatives with amino acids (excitation ~470 nm; emission ~570 nm).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent forming highly fluorescent derivatives with amino acids (excitation ~470 nm; emission ~570 nm). Used for the detection of latent fingerprints on paper with high sensitivity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
901423SML1303A3734
ITIC-F
Sigma-Aldrich
901423
ITIC-F
Olinone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1303
Olinone
description
-
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
fluorescence
λex 470 nm; λem 570 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
229-233 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)