31630
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Diethyl squarate, Squaric acid diethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
n20/D 1.509
P. eboll.
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC1=C(OCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7-5(9)6(10)8(7)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N