Vai a
31397
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
Mr ~60,000
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
291,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
291,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
(Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~60,000
color
white
mp
483 °C ((901 °F ))
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Dextran is a branched glucan composed of linear α(1→6) linked glucose units and α (1→3) link initiated branches. Dextran ranges in size from 10,000 to 150,000 Kd. Dextrans are used in many applications as volume extenders, stabilizers, matrix components, binding platforms, lubricants and physical structure components.
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
313983139009184
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
31390
Destrano
Destrano Mr ~100,000
Sigma-Aldrich
09184
Destrano
description
Mr ~60,000
description
Mr ~200,000
description
Mr ~70,000
description
Mr ~100,000
biological source
(Leuconostoc mesenteroides)
biological source
(leuconostoc mesenteroides)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
white
color
white
color
-
mp
483 °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483 °C ((901 °F))
mol wt
Mr ~60,000
mol wt
Mr ~200,000
mol wt
Mr ~70,000
mol wt
Mr ~100,000
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)