Informazioni su questo articolo
biological source
lanolin
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.), 148-150 °C
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
human ... POLA1(5422), TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208), Polb(29240)
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterolo
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?