26004K
MAPTrix™ Adhesive
High Molecular Weight, Tyrosinase-Pretreated, lyophilized powder
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
~37 kDa
Confezionamento
pkg of 100 mg
pkg of 5 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
PBS: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)