259R-1
Glucagon (EP74) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EP74, monoclonal
Descrizione
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
bottle of 1.0 mL predilute (259R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (259R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (259R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (259R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (259R-16)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... GCG(2641)
Descrizione generale
Qualità
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)