Documenti fondamentali
25038
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylaniline
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.60
Beilstein:
774514
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
n20/D 1.575
P. ebollizione
223-225 °C (lit.)
Punto di fusione
7 °C (lit.)
Densità
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)