Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 101,00 € |
5 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 362,00 € |
10 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 645,00 € |
50 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2000,00 € |
100 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 3880,00 € |
Informazioni su questo articolo
101,00 €
Nome del prodotto
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined, Serum-Free Medium for CHO cells, Chemically Defined Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture. Use 19.24 g/L. See information sheet, 24360C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Serum-Free Medium for CHO cells, Chemically Defined Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture. Use 19.24 g/L. See information sheet, 24360C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Chemically Defined Medium for Long-Term CHO Cell Culture, without L-Glutamine | description Animal-component free, with HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form dry powder | form liquid | form dry powder | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line - |
| Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10108-64-2 + 7790-84-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?