229R-1
Calcitonin (SP17) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP17, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (229R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (229R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (229R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (229R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (229R-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG
Controllo
medullary carcinoma of thyroid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunohistochemical staining with anti-calcitonin antibody has proven to be an effective way of demonstrating calcitonin-producing cells in the thyroid. C-cell hyperplasia and medullary thyroid carcinomas stain positive for calcitonin. Studies of calcitonin have resulted in the identification of a wide spectrum of C-cell proliferative abnormalities. citationcitationcitationcitationcitation
Qualità
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)