Vai a
229075
1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone
98%
Sinonimo/i:
3-Methylchrysazin, Chrysophanic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
883,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-572-2
Beilstein/REAXYS Number:
1252300
MDL number:
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
form
crystalline
color
yellow-orange
solubility
chloroform: 1%
antibiotic activity spectrum
neoplastics, viruses
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
InChI key
LQGUBLBATBMXHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ELA2(1991)
Application
Chrysophanic acid, a natural anthraquinone, is used to study anticancer activity in EGFR-overexpressing SNU-C5 human colon cancer cells . It is also used to study the inhibition of replication of poliovirus types 2 and 3 (Picornaviridae) in vitro .
Biochem/physiol Actions
Anticancer activity for chrysophanic acid is via the EGFR/mTOR mediated signaling transduction pathway . Chrysophanic acid has two hydrophobic positions on the molecule (C-6 and the methyl group attached to C-3) which are responsible for the compound′s activity against poliovirus .
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL8937801542D56403
Chrysophanol phyproof® Reference Substance
PHL89378
Chrysophanol
Chrysophanol analytical standard
Supelco
01542
Chrysophanol
description
98%
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
97%
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics, viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
form
crystalline
form
crystals
form
-
form
solid
solubility
chloroform: 1%
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)