162042K
Laminin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-L-RQVFQVAYIIIKA, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MAPTRIX-L-RQVFQVAYIIIKA, Laminin Mimetic, aqueous solution
Sterilità
Filtered sterilized solution
Stato
aqueous solution
PM
~24.1 kDa
Confezionamento
pkg of 2.5 mg
Concentrazione
0.5 mg/mL protein
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Specificità del legame
Receptor: α1β1, α2β1
Domain: α1 VI - A13
Binding Motif: RQVFQVAYIIIKA
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)