Documenti fondamentali
151-GS
Sigma-Aldrich
Skeletal Muscle Cell Growth Supplement (50ml x 2)
Scegli un formato
151-GS
90,30 €
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
151-GS
90,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
1 yr
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)