Documenti fondamentali
13520
Sigma-Aldrich
S-Benzylisothiourea hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
S-Benzylthiuronium chloride
About This Item
Formula condensata:
NH2C(SCH2C6H5)=NH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.70
Beilstein:
3656719
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (AT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
172-177 °C
Solubilità
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
S-Benzylisothiourea reacts with ethyl-γ-bromoacetoacetate to yield 2-benzylthio-4-benzylthio-methyl-6-hydroxypyrimidine.
Applicazioni
S-Benzylisothiourea hydrochloride was used to study the preparation, physical properties and supramolecular crystal structure of the ionic compound bis-(S-Benzylthiuronium)chloranilate.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
The Reaction of Ethyl α-and γ-Bromoacetoacetates with S-Alkylisothioureas.
Dodson RM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 3281-3282 (1950)
Bis-(S-benzylthiuronium) chloranilate supramolecular crystal structure: Preparation and characterization.
Stergiou DV, et al.
Chemistry of Materials, 17(6), 1307-1312 (2005)