Documenti fondamentali
12326
Sigma-Aldrich
Fluorescent red 631 reactive
suitable for fluorescence, ≥60% (coupling to amines)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H48N3NaO11S2
Peso molecolare:
833.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Concentrazione
≥60% (coupling to amines)
Fluorescenza
λex 627 nm; λem 651 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(\C=C\C=C3/N(CCCS([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4C3(C)CCCC(=O)ON5C(=O)CCC5=O)S([O-])(=O)=O)cc([o+]c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C40H49N3O11S2.Na/c1-7-41(8-2)28-15-17-30-27(24-35(39(3,4)5)53-33(30)25-28)12-9-13-34-40(6,21-10-14-38(46)54-43-36(44)19-20-37(43)45)31-26-29(56(50,51)52)16-18-32(31)42(34)22-11-23-55(47,48)49;/h9,12-13,15-18,24-26H,7-8,10-11,14,19-23H2,1-6H3,(H-,47,48,49,50,51,52);/q;+1/p-1/b12-9+,34-13-;
FLVFZXRJCNTEDK-ANZJOGBDSA-M
Descrizione generale
Fluorescent red 631 reactive is a fluorescent label especially well suited for excitation by He-Ne-lasers (at 633 nm). Fluorescent red 631 reactive shows strong fluorescence (molar absorption 185 000 M-1cm-1)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)