Documenti fondamentali
123-100
Sigma-Aldrich
Attachment Factor Solution (100 ML)
Sinonimo/i:
AFS
Scegli un formato
100 ML
32,30 €
32,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
32,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
32,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
bovine
Stato
liquid
Durata
1 yr
Confezionamento
pkg of 100 mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attachment factor solution (AFS) is a sterile-filtered solution of attachment factor. It is used as a substrate for plating and spreading endothelial cells. AFS is used for coating cell culture flasks, dishes, and multi-well plates.
Applicazioni
Attachment factor solution (100 ML) has been used to coat cultural flasks prior to brain microvascular endothelial cell culture.[1]
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Han Ly et al.
Annals of neurology, 82(2), 208-222 (2017-07-12)
The brain blood vessels of patients with type 2 diabetes and dementia have deposition of amylin, an amyloidogenic hormone cosecreted with insulin. It is not known whether vascular amylin deposition is a consequence or a trigger of vascular injury. We
Protocolli
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human lung microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation