11460
8-Azaxanthine monohydrate
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-8-azapurine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O.O=C1NC(=O)c2[nH]nnc2N1
InChI
1S/C4H3N5O2.H2O/c10-3-1-2(8-9-7-1)5-4(11)6-3;/h(H3,5,6,7,8,9,10,11);1H2
VKEGPGRANAWNIN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3