Documenti fondamentali
0712410
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäure-2-(2-nitrophenyl)-propylester
~95% chlorine basis
Sinonimo/i:
NPPOC chlorid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10ClNO4
Peso molecolare:
243.64
Beilstein:
7642748
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.03
Saggio
~95% chlorine basis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(COC(Cl)=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-7(6-16-10(11)13)8-4-2-3-5-9(8)12(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3
LRWLGGPRIFYAPO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for the introduction of the photolabile NPPOC protective group
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M Beier et al.
Nucleic acids research, 28(4), E11-E11 (2000-01-29)
For DNA chip analyses, oligonucleotide quality has immense consequences for accuracy, sensitivity and dynamic range. The quality of chips produced by photolithographic in situ synthesis depends critically on the efficiency of photo-deprotection. By means of base-assisted enhancement of this process
W. Pfleiderer et al.
Tetrahedron Letters, 53, 4247-4247 (1997)