Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 137,00 € |
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
λ
in chloroform
UV absorption
λ: 465-475 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C(O)=O)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/C(OC)=O)C
InChI
1S/C25H30O4/c1-20(12-8-14-22(3)16-18-24(26)27)10-6-7-11-21(2)13-9-15-23(4)17-19-25(28)29-5/h6-19H,1-5H3,(H,26,27)/b7-6+,12-8+,13-9+,18-16+,19-17+,20-10+,21-11+,22-14+,23-15-
InChI key
RAFGELQLHMBRHD-SLEZCNMESA-N
General description
Bixin is a carotenoid and the principal colouring component of Annatto food colouring (E160b), which has a long history of use in the food industry for the colouring of a wide range of food commodities.
Bixin is a methyl ester of a dibasic fatty acid. On treating with alkali, it is hydrolyzed to form water soluble norbixin. It is obtained in pure form from annatto seeds. Bixin is a carotenoid and estimated as yolk and skin pigmenter.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form solid |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| UV absorption λ: 465-475 nm Amax | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
| λ in chloroform | λ - | λ - | λ - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?