Vai a
04499
4-Ethylmorpholine
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
N-ethylmorpholine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
310,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-885-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102969
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
139 °C (lit.)
310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
impurities
with OPA-reagent reacting impurities, none detected (fluorimetric)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 300 nm
suitability
suitable for protein sequencing
SMILES string
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Buffer constituent for the separation of basic peptides in anion-exchange chromatography
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
045008.058948.20515
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
refractive index
-
refractive index
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
-66 °C
mp
84-87 °C
bp
139 °C (lit.)
bp
139 °C (lit.)
bp
112-114 °C/1013 hPa
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylmorpholine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)