A2140
Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
ReagentPlus®, ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, Ammonium alum
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
powder or crystals
pH
2.6 (25 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
93.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2