799351
Sodium nitrate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Chile salpeter
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
pH
5.5-8 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
306 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.