60832
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, Ni ≤0.001%, ≥99.0% (KT)
Sinonimo/i:
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (KT)
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cobalt
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
55 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- dinitratobis-(triphenylarsine oxide)-cobalt(II) complex
- [Co(bz)2(NO3)2].0.5EtOH
- [Co(abz)2(NO3)2].2.5H2O
- [Co(ntb)NO3]NO3.H2O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3