60489
Pentano
≥99% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
26.98 psi
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
~8.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Catalytic Cracking to Light Olefins: Pentane is extensively used in studies focused on catalytic cracking processes. Recent research has explored the use of extra-framework aluminum in ZSM-5 zeolites to enhance the production of light olefins from pentane. This application is crucial for improving the efficiency of catalytic processes and the production of valuable petrochemical feedstocks (He et al., Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2022).
Altre note
The article number 60489-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 60489-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C