438065
Hydrobromic acid
ACS reagent, 48%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
2.8 (vs air)
Tensione di vapore
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
Descrizione
48% aqueous HBr
Saggio
48%
Forma fisica
liquid
Residuo alla calcinazione
≤0.002%
Densità
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
SO42- and SO32-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤1 ppm
Se: ≤0.01 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
Br
InChI
1S/BrH/h1H
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1