360511
4-metil-2-pentanone
ACS reagent, ≥98.5%
Sinonimo/i:
Isobutil metil chetone, Isopropilacetone, MIBK, Metil isobutil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
15.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
840 °F
Limite di esplosione
1.2-8 %, 93 °F
Impurezze
≤0.002 meq/g Titr. acid
≤0.100% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0050%
Colore
APHA: ≤15
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Per preparare l′(R)-(-)-4-metil-2-pentanolo per idrogenazione asimmetrica in presenza di un complesso amido-polisolfosilossano-platino supportato da silice (SiO2-ST-Si-S-Pt).
- Nella preparazione di alcheni di grado combustibile per aviogetti [alcani ramificati C10 e C11] via condensazione aldolica con furfurale seguita da idrodeossigenazione
- Agente di estrazione per argento, oro e altri elementi rari da soluzioni di cianuro.
Caratteristiche e vantaggi
- bassa densità
- viscosità.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup