Documenti
338818
Sigma-Aldrich
Idrossido di ammonio
28% NH3 in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Formula condensata:
NH4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
Beilstein:
3587154
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38060103
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
27 %
Concentrazione
28% NH3 in H2O
pH
11.7 (20 °C)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.9 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
La soluzione di idrossido di ammonio è chiamata anche ammoniaca acquosa, ammoniaca in acqua o acqua ammoniacale. Si tratta di una base debole utilizzata principalmente come fonte di azoto per la preparazione di altri composti organici o inorganici contenenti azoto, quali l′urea, il carbonato di ammonio, il solfato di ammonio, ecc.
Applicazioni
La soluzione di idrossido di ammonio (28% NH3 in H2O) può essere impiegata come:
  • Mezzo di reazione per preparare nanoparticelle di magnetite (Fe3O4) tramite un metodo di coprecipitazione chimica controllata opportunamente modificato, che utilizza come precursori del ferro sali di ferro divalenti o trivalenti.      
  • Reagente in reazioni di ammonolisi      
  • Solvente nella sintesi di 1,4-diidropiridine per condensazione “one-pot” di un'aldeide e un acetoacetato alchilico.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Shelley Stafford et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(12) (2018-12-16)
In this work, new magnetic-plasmonic nanocomposites have been developed through the use of two complementary polyelectrolytes⁻polystyrene sulfonate (PSS) and poly(allylamine hydrochloride) (PAH). PSS, a negatively charged polyelectrolyte, was utilized as a stabiliser for magnetite nanoparticles, and PAH, a positively charged
Konstantin Chingin et al.
Analytical chemistry, 84(15), 6856-6862 (2012-07-12)
We introduce an online multiple-junction capillary isoelectric focusing fractionator (OMJ-CIEF) for separation of biological molecules in solution by pI. In OMJ-CIEF, the separation capillary is divided into seven equal sections joined with each other via tubular Nafion membrane insertions. Each
Mengqi Li et al.
Cell metabolism, 30(3), 508-524 (2019-06-18)
Fructose-1,6-bisphosphate (FBP) aldolase links sensing of declining glucose availability to AMPK activation via the lysosomal pathway. However, how aldolase transmits lack of occupancy by FBP to AMPK activation remains unclear. Here, we show that FBP-unoccupied aldolase interacts with and inhibits
J C Naviaux et al.
Translational psychiatry, 4, e400-e400 (2014-06-18)
Autism spectrum disorders (ASDs) now affect 1-2% of the children born in the United States. Hundreds of genetic, metabolic and environmental factors are known to increase the risk of ASD. Similar factors are known to influence the risk of schizophrenia
Mohammed Anwar et al.
International journal of pharmaceutics, 468(1-2), 158-164 (2014-04-22)
Nano-sized curcumin-loaded super-paramagnetic iron oxide nanoparticles (CUR-OA-SPIONs) were synthesized chemically by co-precipitation method using oleic acid as a stabilizer and Myrj 52 as a surfactant. The synthesized nanoparticles were characterized for their shape, size, surface morphology, electrokinetic potential, magnetic properties
Articoli
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Protocolli
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.