Documenti fondamentali
255599
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hexahydrate
ACS reagent, 98%
Sinonimo/i:
Cobaltous chloride hexahydrate
Scegli un formato
5 G
59,70 €
100 G
109,00 €
500 G
435,00 €
59,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
59,70 €
100 G
109,00 €
500 G
435,00 €
About This Item
Formula condensata:
CoCl2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
59,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 0 °C)
Saggio
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Stato
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cobalt
Impurezze
≤0.01% insolubles
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Zn: ≤0.03%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Cobalt(II) chloride hexahydrate, also known as cobaltous chloride hexahydrate, is a hydrated form of cobalt and chloride. It is a crystalline solid consisting of octahedral complexes, with the coordination polyhedron of the Co2+ ion including four H2O molecules and two Cl ions. It is highly soluble in water and is commonly used as a catalyst in various organic synthesis, such as during the synthesis of benzimidazole and biscoumarin derivatives. [1]
Applicazioni
Cobalt(II) chloride hexahydrate can be used as a catalyst for the:
  • Dioxygenation of styrenes with N-hydroxyphthalimide to synthesize corresponding alcohols and ketones.
  • Oxidative coupling of primary amines to imines.
  • Friedel-Crafts reaction between indoles and activated olefins to synthesize β-indolylketones.
  • Synthesis of β-enaminones and β-enamino esters.
  • Reaction of acyl chlorides with diselenides or disulfides to synthesize selenol and thiol esters.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
CoCl2. 6H2O crystal growth and its spectral characteristics
Diana Sergeevna M, et al.
Optical Materials, 144, 114339-114339 (2023)
Cobalt (II) Chloride Hexahydrate as an Efficient and Inexpensive Catalyst for the Preparation of Biscoumarin Derivatives.
Mohammad Reza N, et al.
Advances in Chemistry, 1-6 null
A simple and convenient one-pot synthesis of benzimidazole derivatives using cobalt (II) chloride hexahydrate as catalyst
Abu K T, et al.
Synthetic Communications, 39, 2339-2346 (2009)
Preparation of PVDF nanofiber composites for hydrogen generation from sodium borohydride.
Chinnappan A, et al.
Energy, 36(2), 755-759 (2011)
A simple and convenient one-pot synthesis of benzimidazole derivatives using cobalt (II) chloride hexahydrate as catalyst.
Khan AT, et al.
Synthetic Communications, 39(13), 2339-2346 (2009)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf