227870
Nitroethane
ReagentPlus®, 99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.58 (vs air)
Tensione di vapore
15.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
778 °F
Limite di esplosione
3.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. eboll.
114-115 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
MCSAJNNLRCFZED-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup