Documenti fondamentali
221082
Sigma-Aldrich
Mercury(II) oxide yellow
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Mercuric oxide yellow
About This Item
Formula condensata:
HgO
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
Per informazioni sul prodotto 221082, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezze
≤0.005% N compounds
≤0.03% insol. dil. HCl
Residuo dopo riduzione
≤0.05%
Punto di fusione
500 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.003%
Stringa SMILE
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Yellow mercuric oxide shows antibacterial property and is commonly used in ophthalmic ointments.[1][2]
Applicazioni
Yellow mercuric oxide in the presence of mercuric bromide catalyst may be used in the preparation of alkyl β-D-glucopyranoside tetra-O-acetates and tetra-O-benzoates from poly-O-acyl-α-D-glucopyranosyl bromides and different alcohols via Koenigs-Knorr syntheses.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Koenigs-Knorr syntheses with mercuric salts.
Schroeder LR and Green JW.
J. Chem. Soc. Sect. C, 530-531 (1966)
Concise Inorganic Pharmaceutical Chemistry (phar.Che-I) (2008)
H Suginome et al.
Steroids, 55(8), 353-359 (1990-08-01)
3 beta-Hydroxy-5 alpha-androstan-17-one was transformed into 17-oxa-5 alpha-androstan-3 beta-ol in five steps involving conversion of the 17-ketone via the corresponding lactol to its hypoiodite and thence a regioselective beta-scission under irradiation to give ring D seco iodoformate, from which the
Christina Stadlbauer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 383(3), 500-508 (2005-06-11)
The potential of laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry for the time-resolved analysis of heavy-metal intoxication in human bodies by analysis of hair is demonstrated. As application, we analyzed forensic samples from one individual after Hg intake and from
D E Korzhevskiĭ
Morfologiia (Saint Petersburg, Russia), 124(4), 93-94 (2003-11-25)
The study was carried out with the aim of improvement of Harris' alum hematoxylin formula. In presented modified formula toxic mercuric oxide (2.5 g) is substituted by potassium iodate (0.55 g). Alum hematoxylin solution prepared according to suggested formula retains