217581
Barium nitrate
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.01% insolubles
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
592 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines.
- A promoter precursor in ammonia synthesis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1