Documenti fondamentali
202193
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) carbonate hydrate
Co 43-47 %
Scegli un formato
50 G
87,60 €
250 G
225,00 €
1 KG
863,00 €
87,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
87,60 €
250 G
225,00 €
1 KG
863,00 €
About This Item
Formula condensata:
CoCO3·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.94 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
87,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Co, 43-47%
Concentrazione
43.0-47.0% Co (EDTA titration)
Densità
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Cobalt(II) carbonate hydrate can be used as a reagent to synthesize transition metal dipicolinates by reacting with dipicolinic acid and 4,4′-bipyridine. It can also be used as a precursor to prepare Co3O4/MgO and Co3O4/Al2O3 catalysts by using MgO or Al2O3, which can be used for the hydrogenation of cinnamaldehyde to cinnamyl alcohol.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)
Domande
  1. Quelle est la pureté de ce produit : y a t'il d'autres éléments métalliques, outre le cobalt ?
    1 risposta
    1. A quantitative purity and elemental analysis are not performed on this product. The total Cobalt is determined by EDTA titration and will range from 43 - 47%.