Documenti fondamentali
Z801321
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Suprasil® 300 quartz, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
NACRES:
SB.32
Materiali
Suprasil® 300 quartz
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 404.000-QX
Parametri
200-3500 nm spectral range
Alt. × largh. × prof.
47.5 mm × 23.6 mm × 7.5 m
Volume della camera
700 μL
Cammino ottico
1 mm
Descrizione generale
with 2 PTFE stoppers
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)