Z2500010
Zolpidem Impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zolpidem
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C)C)=O)N3C=CC(C)=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
CZVNHSKGTUTQHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti