Y0002018
Rotigotine impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S)-5-Methoxy-N-propyl-N-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine, Methoxy rotigotine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rotigotine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)