Y0001824
Tacalcitol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1R,3S,5E)-4-Methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R,4R)-4-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-1,3-cyclohexanediol
Scegli un formato
185,00 €
Scegli un formato
About This Item
185,00 €
Famiglia di API
tacalcitol
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)