Y0001756
Exemestane for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Exemestane, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
exemestane
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP19A1(1588)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)