Y0001671
Meldonium impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Trimethylammonium bromide, Trimethylamine hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
meldonium
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
AISMNBXOJRHCIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)