Y0001654
Zidovudine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zidovudine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)