Y0001628
Tribenoside impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzyl ether, Dibenzyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tribenoside
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. eboll.
298 °C (lit.)
Punto di fusione
1.5-3.5 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti