Y0001392
Olanzapine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
olanzapine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(c(cc1C)C#N)Nc2c(cccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
NPXUFPFFHANGDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)