Y0001366
Torasemide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl [[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
torasemide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NC(=O)OCC)c1cnccc1Nc2cc(ccc2)CO
InChI
1S/C15H17N3O5S/c1-2-23-15(20)18-24(21,22)14-9-16-7-6-13(14)17-12-5-3-4-11(8-12)10-19/h3-9,19H,2,10H2,1H3,(H,16,17)(H,18,20)
GGJBUCBJVLHVQG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)