Y0001255
Levetiracetam impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Levetiracetam Crotonamide, (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
About This Item
Prodotti consigliati
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h2H,3-5H2,1H3,(H2,9,12)/b6-2-
ZGHRUXLFLIMTAG-KXFIGUGUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)