Y0000804
Fluorescein impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic acid
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluorescein
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c(ccc(c1)O)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
KIEFFPFIBREPIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)