Y0000750
Dorzolamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Dorzolamide hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dorzolamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
Informazioni sul gene
human ... CA2(760)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Organi bersaglio
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)